Thiophen-3-carbaldehydoxim ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
L13114.03EA
31.6
EUR
L13114.03
L13114.06
Thiophen-3-carbaldehydoxim ≥98%
Thiophen-3-carbaldehydoxim
Formel:
C₅H₅NOS Molecular Weight: 127,17 g/mol Schmelzpunkt: 121…122 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151853 CAS-Nummer: 42466-50-2 |