Thiophen-2-methylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL220884-5GEA
80.6
EUR
SIAL220884-5G
Thiophen-2-methylamin, Sigma-Aldrich®
Thiophen-2-methylamin
Formel:
C₅H₇NS Molecular Weight: 113,19 g/mol |
MDL:
MFCD00005460 CAS-Nummer: 27757-85-3 EINECS: 248-639-6 |