Thiophen-2-ethylamin
Lieferant: CHEMPUR
FLUO021380.5GEA 31.4 EUR
FLUO021380.5G CHMPFL21380.POR FLUO021380.25G
Thiophen-2-ethylamin
Thiophen-2-ethylamin
Formel: C₆H₉NS
Molecular Weight: 127,21 g/mol
MDL: MFCD00051495
CAS-Nummer: 30433-91-1
EINECS: 250-196-9