5-Nitro-2-thiophencarbonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL07517-1G-FEA 52.8 EUR
SIAL07517-1G-F
5-Nitro-2-thiophencarbonitril, Sigma-Aldrich®
5-Nitro-2-thiophencarbonitril
Formel: C₅H₂N₂O₂S
MDL: MFCD00052401
CAS-Nummer: 16689-02-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III