2-Chlor-3-nitro-5-thiophensulfonylchlorid
CHMPCFF258.25EA 931 EUR
CHMPCFF258.25 CHMPCFF258.2.5 FLUO005880.1G CHMPCFF258.10 FLUO005880.5G
2-Chlor-3-nitro-5-thiophensulfonylchlorid
2-Chlor-3-nitro-5-thiophensulfonylchlorid
Formel: C₄HCl₂NO₄S₂
Molecular Weight: 262,09 g/mol
MDL: MFCD00067978
CAS-Nummer: 58457-24-2
UN: 3261
ADR: 8,III