2-Chlor-3-nitro-5-thiophensulfonylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A11779.06EA
128
EUR
A11779.06
A11779.03
2-Chlor-3-nitro-5-thiophensulfonylchlorid ≥98%
2-Chlor-3-nitro-5-thiophensulfonylchlorid
Formel:
C₄HCl₂NO₄S₂ Molecular Weight: 262,09 g/mol Schmelzpunkt: 52…54 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00067978 CAS-Nummer: 58457-24-2 UN: 3261 ADR: 8,III |