3,5-Lutidin-N-oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL555657-25GEA 293 EUR
SIAL555657-25G
3,5-Lutidin-N-oxid, Sigma-Aldrich®
3,5-Lutidin-N-oxid
Formel: C₇H₉NO
MDL: MFCD00126839
CAS-Nummer: 3718-65-8