2-Chlor-3-methyl-4-nitropyridin-N-oxid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPY-7979-1GEA
388
EUR
COBBPY-7979-1G
COBBPY-7979-5G
2-Chlor-3-methyl-4-nitropyridin-N-oxid
2-Chlor-3-methyl-4-nitropyridin-N-oxid
Formel:
C₆H₅ClN₂O₃ |
MDL:
MFCD01194031 CAS-Nummer: 60323-95-7 |