2-Chlor-6-(trifluormethyl)nicotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL708208-250MGEA
66
EUR
SIAL708208-250MG
2-Chlor-6-(trifluormethyl)nicotinsäure, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-6-(trifluormethyl)nicotinsäure
Formel:
C₇H₃ClF₃NO₂ Molecular Weight: 225,56 g/mol |
MDL:
MFCD01862658 CAS-Nummer: 280566-45-2 |