2-Chlor-6-methylisonicotinsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L10544.03EA 45.6 EUR
L10544.03 L10544.MD L10544.06
2-Chlor-6-methylisonicotinsäure ≥98%
2-Chlor-6-methylisonicotinsäure
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molecular Weight: 171,58
Schmelzpunkt: ∼ 200 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052830
CAS-Nummer: 25462-85-5
EINECS: 000-000-0