2-Mercaptopyridin-N-oxid Natriumsalz, wasserfrei 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B20529.14EA 208 EUR
B20529.14 B20529.03 B20529.06
2-Mercaptopyridin-N-oxid Natriumsalz, wasserfrei 98%
2-Mercaptopyridin-N-oxid Natriumsalz
Formel: C₅H₄NNaOS
Molecular Weight: 149,15 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 290 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01941547
CAS-Nummer: 3811-73-2
EINECS: 223-296-5