2-Mercaptopyridin-N-oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL188549-5GEA 118 EUR
SIAL188549-5G SIAL188549-25G
2-Mercaptopyridin-N-oxid, Sigma-Aldrich®
2-Mercaptopyridin-N-oxid
Formel: C₅H₅NOS
Molecular Weight: 127,17 g/mol
MDL: MFCD00006196
CAS-Nummer: 1121-31-9
EINECS: 214-329-4