4-Methoxypyridin-N-oxid ≥98%
|
Achtung
|
L17830.03EA
43.1
EUR
L17830.03
4-Methoxypyridin-N-oxid ≥98%
4-Methoxypyridin-N-oxid
Formel:
C₆H₇NO₂ Molecular Weight: 125,13 g/mol Schmelzpunkt: 99…104 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006207 CAS-Nummer: 1122-96-9 EINECS: 214-367-1 |