3,5-Difluorpyridin-N-oxid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPY-1359-1GEA 185 EUR
COBBPY-1359-1G COBBPY-1359-5G
3,5-Difluorpyridin-N-oxid
3,5-Difluorpyridin-N-oxid
Formel: C₅H₃F₂NO
MDL: MFCD16036156
CAS-Nummer: 210169-07-6