3-Cyanpyridin-N-oxid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A19961.88EA
43.1
EUR
A19961.88
A19961.09
3-Cyanpyridin-N-oxid ≥97%
3-Cyanpyridin-N-oxid
Formel:
C₆H₄N₂O Molecular Weight: 120,11 g/mol Schmelzpunkt: 175…178 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00129037 CAS-Nummer: 14906-64-0 EINECS: 238-975-1 |