3,5-Dichlorpyridin-N-oxid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPY-1354-1GEA
32.5
EUR
COBBPY-1354-1G
COBBPY-1354-5G
3,5-Dichlorpyridin-N-oxid
3,5-Dichlorpyridin-N-oxid
Formel:
C₅H₃Cl₂NO |
MDL:
MFCD00955620 CAS-Nummer: 15177-57-8 |