3-Chlor-5-fluorpyridin-N-oxid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPY-1360-1GEA 330 EUR
COBBPY-1360-1G
3-Chlor-5-fluorpyridin-N-oxid
3-Chlor-5-fluorpyridin-N-oxid
Formel: C₅H₃ClFNO
MDL: MFCD16036157
CAS-Nummer: 1221793-68-5