3,5-Dibrompyridin-N-oxid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPY-1352-5GEA 104 EUR
COBBPY-1352-5G COBBPY-1352-25G COBBPY-1352-1G
3,5-Dibrompyridin-N-oxid
3,5-Dibrompyridin-N-oxid
Formel: C₅H₃Br₂NO
MDL: MFCD00160750
CAS-Nummer: 2402-99-5