3-Brom-5-chlorpyridin-N-oxid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPY-1357-1GEA 196 EUR
COBBPY-1357-1G
3-Brom-5-chlorpyridin-N-oxid
3-Brom-5-chlorpyridin-N-oxid
Formel: C₅H₃BrClNO
MDL: MFCD16036154
CAS-Nummer: 1221793-62-9