2,7-Bis(brommethyl)naphthalin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL53658-1G-FEA 442 EUR
SIAL53658-1G-F
2,7-Bis(brommethyl)naphthalin, Sigma-Aldrich®
2,7-Bis(brommethyl)naphthalin
Formel: C₁₂H₁₀Br₂
MDL: MFCD08277010
CAS-Nummer: 38309-89-6