1,8-Bis(brommethyl)naphthalin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL246921-250MGEA 187 EUR
SIAL246921-250MG
1,8-Bis(brommethyl)naphthalin, Sigma-Aldrich®
1,8-Bis(brommethyl)naphthalin
Formel: C₁₂H₁₀Br₂
MDL: MFCD00010251
CAS-Nummer: 2025-95-8