1-Brom-4-(hydroxymethyl)naphthalin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-3404-1GEA
830
EUR
COBBHC-3404-1G
COBBHC-3404-250M
1-Brom-4-(hydroxymethyl)naphthalin
1-Bromo-4-(hydroxymethyl)naphthalene
Formel:
C₁₁H₉BrO |
MDL:
MFCD06658378 CAS-Nummer: 56052-26-7 |