2-(Bromacetyl)naphthalin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL105120-5GEA
43
EUR
SIAL105120-5G
2-(Bromacetyl)naphthalin, Sigma-Aldrich®
2-(Bromacetyl)naphthalin
Formel:
C₁₂H₉BrO Molecular Weight: 249,11 g/mol |
MDL:
MFCD00004109 CAS-Nummer: 613-54-7 EINECS: 210-348-7 UN: 3261 ADR: 8,II |