4,7-Dibrom-3-hydroxy-2-naphthoesäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L07019.14EA 180 EUR
L07019.14
4,7-Dibrom-3-hydroxy-2-naphthoesäure ≥97%
4,7-Dibrom-3-hydroxy-2-naphthoesäure
Formel: C₁₁H₆Br₂O₃
Molecular Weight: 345,98
Schmelzpunkt: 249…253 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00046367
CAS-Nummer: 1779-10-8
EINECS: 217-214-7