Eisensilicid ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
14019.22EA 421 EUR
14019.22 14019.14
Eisensilicid ≥99,9% (Metall-Basis)
Iron silicide
Formel: FeSi
Molecular Weight: 83,93 g/mol
Schmelzpunkt: 1410 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016086
CAS-Nummer: 12022-95-6
EINECS: 234-671-8