Trieisenphosphid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL691593-5GEA 89.8 EUR
SIAL691593-5G
Trieisenphosphid, Sigma-Aldrich®
Triiron phosphide
Formel: Fe₃P
Molecular Weight: 198,51
MDL: MFCD00799762
CAS-Nummer: 12023-53-9
EINECS: 234-682-8