Dinickelphosphid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL372641-10GEA 109 EUR
SIAL372641-10G
Dinickelphosphid, Sigma-Aldrich®
Dinickel phosphide
Formel: Ni₂P
MDL: MFCD00016260
CAS-Nummer: 12035-64-2
EINECS: 234-828-0
UN: 3134
ADR: 4.3,I