Dimanganantimonid ≥99,5% (Metall-Basis)
|
Achtung
|
36390.06EA
96.6
EUR
36390.06
36390.14
Dimanganantimonid ≥99,5% (Metall-Basis)
Dimanganese antimonide
Formel:
Mn₂Sb Molecular Weight: 231,63 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151354 CAS-Nummer: 12032-97-2 EINECS: 234-784-2 UN: 1549 ADR: 6.1,III |