Wolframdisilicid ≥99,5% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
11551.18EA 157 EUR
11551.18 11551.09
Wolframdisilicid ≥99,5% (Metall-Basis)
Tungsten disilicide
Formel: Si₂W
Molecular Weight: 240,02 g/mol
Schmelzpunkt: 2165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00049704
CAS-Nummer: 12039-88-2
EINECS: 234-909-0