Molybdändisilicid ≥99,5% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)
41076.KSEA
587
EUR
41076.KS
Molybdändisilicid ≥99,5% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)
Molybdenum disilicide
Magnetron sputtering source
Formel:
MoSi₂ Molecular Weight: 152,11 g/mol Schmelzpunkt: 1870…2030 °C Dichte: 6,31 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151535 CAS-Nummer: 12136-78-6 EINECS: 234-786-3 |