Chromdisilicid ≥99,5% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 6.35 mm (0.250 in)
|
Gefahr
|
41061.KSEA
682
EUR
41061.KS
Chromdisilicid ≥99,5% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 6.35 mm (0.250 in)
Chromium disilicide
Formel:
CrSi₂ Molecular Weight: 108,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00168070 CAS-Nummer: 12018-09-6 EINECS: 234-633-0 |