Chromdisilicid ≥99,5% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)
Gefahr
41060.KSEA 635 EUR
41060.KS
Chromdisilicid ≥99,5% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)
Chromium disilicide
Magnetron sputtering source
Formel: CrSi₂
Molecular Weight: 108,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00168070
CAS-Nummer: 12018-09-6
EINECS: 234-633-0