Hexaborsilicid
Lieferant: SILANE (PART OF CHEMPUR)
SILNSILS14525.25EA 509 EUR
SILNSILS14525.25 SILNSILS14525.10
Hexaborsilicid
Hexaboron silicide
Formel: B₆Si
Molecular Weight: 92,95 g/mol
MDL: MFCD00180907
CAS-Nummer: 12008-29-6
EINECS: 234-535-8