3-[(Trimethylsilyl)ethinyl]anisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL569321-5GEA 102 EUR
SIAL569321-5G
3-[(Trimethylsilyl)ethinyl]anisol, Sigma-Aldrich®
3-[(Trimethylsilyl)ethinyl]anisol
Formel: C₁₂H₁₆OSi
MDL: MFCD03701606
CAS-Nummer: 40230-92-0