Magnesiumwolframat ≥99% (Metall-Basis)
14023.14EA
71.6
EUR
14023.14
14023.22
Magnesiumwolframat ≥99% (Metall-Basis)
Magnesiumwolframat
Formel:
MgO₄W Molecular Weight: 272,14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016209 CAS-Nummer: 13573-11-0 EINECS: 236-999-7 |