Calciumdisilicid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL21240-1KG-FEA 106 EUR
SIAL21240-1KG-F SIAL21240-250G-F
Calciumdisilicid, Sigma-Aldrich®
Calcium disilicide
Formel: CaSi₂
Molecular Weight: 96,25 g/mol
MDL: MFCD00015977
CAS-Nummer: 12013-56-8
EINECS: 234-588-7
UN: 1405
ADR: 4.3,II