Cyclopropylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL597988-5GEA 131 EUR
SIAL597988-5G SIAL597988-1G
Cyclopropylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Cyclopropylboronic acid
Formel: C₃H₇BO₂
Molecular Weight: 85,90 g/mol
MDL: MFCD04038750
CAS-Nummer: 411235-57-9