Cyclopropylboronsäurepinakolester 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H27642.03EA 70.1 EUR
H27642.03 H27642.06
Cyclopropylboronsäurepinakolester 96%
Cyclopropylboronsäurepinakolester
Formel: C₉H₁₇BO₂
Molecular Weight: 168,04 g/mol
Siedepunkt: 146 °C
Dichte: 0,922
Flammpunkt: 40 °C (104 °F)
MDL: MFCD05663847
CAS-Nummer: 126689-01-8
UN: 3272
ADR: 3,III