cis-Bicyclo[3.3.0]octan-3,7-dion, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL192104-1GEA 122 EUR
SIAL192104-1G
cis-Bicyclo[3.3.0]octan-3,7-dion, Sigma-Aldrich®
cis-Bicyclo[3.3.0]octan-3,7-dion
Formel: C₈H₁₀O₂
EINECS: 257-357-2