4-Fluor-N-(4-fluorbenzyl)anilin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H56208.03EA 542 EUR
H56208.03 H56208.MD
4-Fluor-N-(4-fluorbenzyl)anilin ≥97%
4-Fluor-N-(4-fluorbenzyl)anilin
Formel: C₁₃H₁₁F₂N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03210766
CAS-Nummer: 80143-73-3