Kalium(4-(benzyloxy)phenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBTB-3213-5GEA 262 EUR
COBBTB-3213-5G COBBTB-3213-1G
Kalium(4-(benzyloxy)phenyl)trifluoroborat
Kalium(4-(benzyloxy)phenyl)trifluoroborat
Formel: C₁₃H₁₁BF₃KO
Molecular Weight: 290,13 g/mol
MDL: MFCD04115746
CAS-Nummer: 850623-47-1