2,6-Bis(thiocyanatomethyl)-4-methylanisol
Lieferant: CHEMPUR
CHMPB2332.11EA 0 EUR
CHMPB2332.11 XXXXB2332.5 XXXXB2332.1
2,6-Bis(thiocyanatomethyl)-4-methylanisol
2,6-Bis(thiocyanatomethyl)-4-methylanisol
Formel: C₁₂H₁₂N₂OS₂
CAS-Nummer: 206559-38-8