Benzo[b]thiophen-3-carbaldehyd
Lieferant: CHEMPUR
CHMPCC12304.250EA 0 EUR
CHMPCC12304.250
Benzo[b]thiophen-3-carbaldehyd
Benzo[b]thiophen-3-carbaldehyd
Formel: C₉H₆OS
MDL: MFCD00052376
CAS-Nummer: 5381-20-4