2-(Methoxycarbonyl)-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-5304-1GEA 1180 EUR
COBBBB-5304-1G COBBBB-5304-100M COBBBB-5304-500M
2-(Methoxycarbonyl)-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure
2-(Methoxycarbonyl)-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₈BF₃O₄
MDL: MFCD11504848
CAS-Nummer: 1072951-42-8