3-(Methoxycarbonyl)-5-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-5518-250MEA 293 EUR
COBBPN-5518-250M COBBPN-5518-1G
3-(Methoxycarbonyl)-5-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
3-(Methoxycarbonyl)-5-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₅H₁₈BF₃O₄
Molecular Weight: 330,1072 g/mol
MDL: MFCD12026075
CAS-Nummer: 1150271-61-6