2-Chlor-4,6-bis(trifluormethyl)benzoesäure 97%
Achtung
H31784.03EA 179 EUR
H31784.03 H31784.MD
2-Chlor-4,6-bis(trifluormethyl)benzoesäure 97%
2-Chlor-4,6-bis(trifluormethyl)benzoesäure
Formel: C₉H₃ClF₆O₂
Molecular Weight: 292,56 g/mol
Schmelzpunkt: 148…150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09025365
CAS-Nummer: 916420-47-8