3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronsäure ≥98%
|
Achtung
|
H52767.06EA
87.6
EUR
H52767.06
3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronsäure ≥98%
3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₅BO₃ Molecular Weight: 194,04 g/mol Schmelzpunkt: 210…212 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179463 CAS-Nummer: 850568-59-1 |