Benzaldehydazin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A15721.36EA 228 EUR
A15721.36 A15721.22 A15721.14
Benzaldehydazin ≥99%
Benzaldehydazin
Formel: C₁₄H₁₂N₂
Schmelzpunkt: 91…95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016876
CAS-Nummer: 588-68-1
EINECS: 209-627-6