N-(4-Fluorbenzyl)-3-methylanilin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H56194.MDEA 169 EUR
H56194.MD H56194.03
N-(4-Fluorbenzyl)-3-methylanilin ≥97%
N-(4-Fluorbenzyl)-3-methylanilin
Formel: C₁₄H₁₄FN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11138269
CAS-Nummer: 1019518-18-3