N-(2-Fluorbenzyl)anilin ≥97%
Achtung
H56725.03EA 218 EUR
H56725.03 H56725.MD
N-(2-Fluorbenzyl)anilin ≥97%
N-(2-Fluorbenzyl)anilin
Formel: C₁₃H₁₂FN
Molecular Weight: 201,24
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06408526
CAS-Nummer: 940362-32-3